Learn More
Epredia™ Formol de zinc tamponné
Améliorez le détail nucléaire dans les techniques d’immunohistochimie grâce au formol de zinc tamponné Epredia™.
81.23€ - 81.35€
Spécification
Type de produit Formaline tamponnée au zinc à 10 %
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
10230289
Afficher les documents
Epredia™
5701ZF
Flacon de 1 gallon
81.35€
4 pièces
Expédition estimée: 21-03-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
10086258
Afficher les documents
Epredia™
5705ZF
5 gallon Cubitainer Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
Description
Description
Améliorez le détail nucléaire dans les techniques d’immunohistochimie grâce au formol de zinc tamponné Epredia™.
Le flacon facile à verser aide à réduire les déversements.
Spécification
Spécification
Formaline tamponnée au zinc à 10 %
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Cancérogénicité Catégorie 1A
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition unique Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H350-Peut provoquer le cancer.
  • H370-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P362-Enlever les vêtements contaminés.
  • P202-Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P272-Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail.
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P333+P313-En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P405-Garder sous clef.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: formaldehyde, methylalcohol, zinc sulphate, sodium acetate