Learn More
Solution tampon pH 9,23 (glycine), solution standard NIST prête à l’emploi pour la mesure du pH, Fisher Chemical
Click to view available options
Quantité:
1 L
Spécification
Spécification
Couleur | Incolore |
Forme physique | Liquide |
Quantité | 1 L |
Numéro MDL | 217672 |
Conditionnement | Récipient en plastique |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Documents
Scientific Resources
Brochures
Fisherbrand Focus on pH and electrochemistry
Taille: 9.1 MB
Fisherbrand Focus on pH and electrochemistry
Taille: 3.5 MB
Fisherbrand Focus on pH and electrochemistry
Taille: 2.5 MB
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Buffer solution BS pH 9.23 (borate)
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Solution tampon pH 9,23 (glycine), solution standard NIST prête à l’emploi pour la mesure du pH, Fisher Chemical >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu