Learn More
Solution tampon pH 9,225 (glycine), solution étalon NIST prête à l’emploi pour mesurer le pH, Fisher Chemical
Tous les produits Fisher Chemical Produits
Click to view available options
Quantité:
1 L
Conditionnement:
1L
Spécification
Spécification
| CAS | 1303-96-4 |
| Couleur | Sans désignation |
| pH | 9.225 |
| Forme physique | Liquide |
| Quantité | 1 L |
| Conditionnement | Récipient en plastique |