Learn More
Solution tampon pH 9,2 (glycine), solution standard NIST prête à l’emploi pour la mesure du pH, Fisher Chemical
47.65€ - 222.00€
Spécification
Couleur | Incolore |
---|---|
pH | 9.2 |
Forme physique | Liquide |
Numéro MDL | 163147 |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10082531
|
Fisher Chemical
J/2870/08 |
500 mL | Flacon en plastique PEHD |
47.65€
500mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10142000
|
Fisher Chemical
J/2870/15 |
1 L | Flacon en plastique PEHD |
66.80€
1L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10590911
|
Fisher Chemical
J/2870/17 |
2.5 L | Flacon en plastique PEHD |
92.05€
2.50L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10030180
|
Fisher Chemical
J/2870/21 |
5 L | Récipient en plastique |
145.00€
5L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10419370
|
Fisher Chemical
J/2870/24 |
10 L | Sachet dans une boîte |
222.00€
10L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Solution tampon de pH 9,2 (borate), solution-étalon NIST prête à l’emploi pour la mesure du pH
Spécification
Incolore | |
9.2 | |
Liquide | |
163147 |
Sécurité et traitement
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
Mention de danger
- H360FD-Peut nuire à la fertilité. Peut nuire au foetus.
Conseils de prudence
- P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.