Learn More
Solution tampon pH 8.00 (borate), solution standard NIST prête à l’emploi pour la mesure du pH, Fisher Chemical
Marque: Fisher Chemical J/2860/24
Code nomenclature Nacres: NA.24
Informations supplémentaires : Poids : 10.00000kg
Description
Solution tampon de pH 8,00 (borate), solution-étalon NIST prête à l’emploi pour la mesure du pH
Spécification
Incolore | |
Liquide | |
217672 |
8 | |
10 L | |
Sachet dans une boîte |
Sécurité et traitement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
Mention de danger
- H360FD-Peut nuire à la fertilité. Peut nuire au foetus.
Conseils de prudence
- P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.