Learn More
Solution tampon pH 7.00 (phosphate), solution standard NIST prête à l’emploi pour la mesure du pH, Fisher Chemical Code produit.: 10082521
Solution tampon pH 7.00 (phosphate), solution standard NIST prête à l’emploi pour la mesure du pH, Fisher Chemical
Code produit. 10082521
500 mL, Flacon en plastique PEHD
Click to view available options
Quantité:
500 mL
1 L
2.5 L
5 L
10 L
Conditionnement:
Flacon en plastique PEHD
Sachet dans une boîte
Code produit. 10082521
Marque: Fisher Chemical J/2850/08
Demander un format en vrac ou personnalisé
Edge
Solution tampon pH 7,00 (phosphate), solution étalon NIST prête à l’emploi pour la mesure du pH
Prêt à l’emploi pour la mesure du pH.
Chaque solution est facilement identifiée par sa couleur, ce qui permet de gagner du temps et de réduire les erreurs.
Nos solutions tampons constituent une gamme de produits de haute qualité et fiables qui garantissent des résultats précis pour le calibrage/la titration.
  • Solutions tampons standard et à code couleur
  • Fabriqués à une tolérance de ±0,02 unités de pH
  • Normalisé et étiqueté avec précision avec un pH spécifique au lot à 20°C
  • Tous les tampons sont traçables selon les normes NIST et BS 1647
  • Conditionnés dans des récipients en PEHD pour protéger l’intégrité des produits et garantir une manipulation sans danger (correspond aux quantités 1 l, 2,5 l et 5 l)
  • Des tampons standard sont disponibles sur la gamme de pH comprise entre 2 et 10
  • Les solutions tampons à code couleur sont disponibles sur la gamme de pH 4, pH 7 et pH
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
Numéro MDL 217672
Spécification
Couleur Incolore
pH 7
Forme physique Liquide
Quantité 500 mL
Conditionnement Flacon en plastique PEHD
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
2 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot2526118 Type de certificatCertificat d’analyse Date11/02/2025 Catalog NumberJ/2850C/05,J/2850/08,J/2850/17,J/2850/15,J/2850/24,J/2850C/90,J/2850/21
Numéro de lot2526117 Type de certificatCertificat d’analyse Date11/02/2025 Catalog NumberJ/2850C/05,J/2850/08,J/2850/17,J/2850/15,J/2850/24,J/2850C/90,J/2850/21
  • Plusieurs fabricants
    Profitez de remises importantes sur une sélection de produits très appréciés par nos clients, comme les produits chimiques, les produits indispensables du laboratoire, le matériel lié aux sciences de la vie, les consommables et les produits de sécurité.
    Code promotionnel: 24155
    Expire2025-04-30
    Jours
    25
    Heures
    18
    Minutes
    39
    Secondes
    6
    Hot Deal
    *La remise sera appliquée aux commandes éligibles reçues par Fisher Scientific entre le 01/03/2025 et le 30/04/2025. Le code promotionnel doit être renseigné lors de la commande. La remise s'applique sur le prix affiché en vigueur au moment où la commande est reçue. La promotion ne peut être cumulée avec d'autres remises ou promotions. L'offre est nulle et non avenue si interdite, assujettie à des exigences de licence ou restreinte par des lois ou réglementations fédérales, nationales, régionales ou locales, ou des politiques institutionnelles et gouvernementales. D'autres restrictions peuvent s'appliquer.
    Conditions générales de vente Voir détails promo
  • Plusieurs fabricants
    Bénéficiez de réductions importantes sur les produits nécéssaires à vos analyses
    Code promotionnel: 24138
    Expire2025-04-30
    Jours
    25
    Heures
    18
    Minutes
    39
    Secondes
    6
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Solution tampon pH 7.00 (phosphate), solution standard NIST prête à l’emploi pour la mesure du pH, Fisher Chemical >