Learn More
Solution tampon pH 6,87 (glycine), solution étalon NIST prête à l’emploi pour mesurer le pH, Fisher Chemical
Click to view available options
Quantité:
1 L
Spécification
Spécification
Couleur | Incolore |
Forme physique | Liquide |
Quantité | 1 L |
Numéro MDL | 282720 |
Conditionnement | Récipient en plastique |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Documents
Scientific Resources
Brochures
Fisherbrand Focus on pH and electrochemistry
Taille: 9.1 MB
Fisherbrand Focus on pH and electrochemistry
Taille: 3.5 MB
Fisherbrand Focus on pH and electrochemistry
Taille: 2.5 MB
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Buffer solution pH 6.87 BS formulated
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Laboratoire de prestation de services analyses et contrôles
Bénéficiez de réductions importantes sur les produits nécéssaires à vos analysesCode promotionnel: 24138Expire: 2025-04-30
Jours
28Heures
13Minutes
30Secondes
7
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Solution tampon pH 6,87 (glycine), solution étalon NIST prête à l’emploi pour mesurer le pH, Fisher Chemical >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu