Learn More
Solution tampon pH 6,00 (phosphate), solution étalon NIST prête à l’emploi pour la mesure du pH, Fisher Chemical™
Solution tampon pH 6,00 (phosphate), solution étalon NIST prête à l’emploi pour la mesure du pH, Fisher Chemical, Quantité :1 L, CAS :7778-77-0, incolore, Emballage :flacon en plastique PEHD, pH :6, numéro MDL :81857, forme physique :Liquide
51.00€ - 88.30€
Spécification
CAS 7778-77-0
Couleur Incolore
pH 6
Forme physique Liquide
Conditionnement Flacon en plastique PEHD
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
10690404
Afficher les documents Détails de la promotion
Fisher Chemical
J/2840/08
500 mL
51.00€
500mL
10000210
Afficher les documents Détails de la promotion
Fisher Chemical
J/2840/15
1 L
73.50€
1L
10685682
Afficher les documents Détails de la promotion
Fisher Chemical
J/2840/17
2.5 L
88.30€
2.50L
Description
Description
Solution tampon pH 6,00 (phosphate), solution étalon NIST prête à l’emploi pour la mesure du pH, Fisher Chemical, Quantité :1 L, CAS :7778-77-0, incolore, Emballage :flacon en plastique PEHD, pH :6, numéro MDL :81857, forme physique :Liquide
Spécification
Spécification
7778-77-0
6
Flacon en plastique PEHD
Incolore
Liquide
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Identifiant produit
  • Buffer colour coded concentrated solution pH 10 (borate) Blue
FDS
Documents
Documents
Product Certifications
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Solution tampon pH 6,00 (phosphate), solution étalon NIST prête à l’emploi pour la mesure du pH, Fisher Chemical™