Learn More
Solution tampon, pH 2 pharmacopée UE, Fisher Chemical™
Code produit. 12970664
Click to view available options
Quantité:
1000 mL
Conditionnement:
Flacon
Les réactifs de la pharmacopée sont conçus pour être utilisés dans les analyses de pharmacopée et les monographies, produits dans le cadre ISO 9001 conforme aux BPF, et aux spécifications de la pharmacopée, à l’aide des composants de qualité des réactifs de la pharmacopée et de l’eau répondant aux exigences pertinentes de la monographie de la pharmacopée pour l’eau purifiée. Certaines normes pharmacopée sont également agréées ISO 17025 et ISO 43
Spécification
Nom chimique ou matériau Buffer Solution
CAS 1336-21-6
pH 2.5
Quantité 1000 mL
Formule moléculaire H5NO
Numéro MDL MFCD00066650
Conditionnement Flacon
Clé InChI VHUUQVKOLVNVRT-UHFFFAOYSA-N
SMILES N.O
Nom IUPAC ammonium hydroxide
Poids moléculaire (g/mol) 35.05
CID PubChem 14923
ChEBI CHEBI:18219
Qualité Eu. Ph. Référence