Learn More
Solution tampon pH 10.00 (borate), solution standard NIST prête à l’emploi pour la mesure du pH, Fisher Chemical Code produit.: 10789234
Solution tampon pH 10.00 (borate), solution standard NIST prête à l’emploi pour la mesure du pH, Fisher Chemical
Code produit. 10789234
500 mL, Flacon en plastique PEHD
Click to view available options
Quantité:
500 mL
1 L
2.5 L
5 L
Conditionnement:
Flacon en plastique PEHD
Récipient en plastique
Code produit. 10789234
Marque: Fisher Chemical J/2880/08
Demander un format en vrac ou personnalisé
Edge
Solution tampon pH 10,00 (borate), solution-étalon NIST prête à l’emploi pour la mesure du pH
Prêt à l’emploi pour la mesure du pH.
Chaque solution est facilement identifiée par sa couleur, ce qui permet de gagner du temps et de réduire les erreurs.
Nos solutions tampons constituent une gamme de produits de haute qualité et fiables qui garantissent des résultats précis pour le calibrage/la titration.
  • Solutions tampons standard et à code couleur
  • Fabriqués à une tolérance de ±0,02 unités de pH
  • Normalisé et étiqueté avec précision avec un pH spécifique au lot à 20°C
  • Tous les tampons sont traçables selon les normes NIST et BS 1647
  • Conditionnés dans des récipients en PEHD pour protéger l’intégrité des produits et garantir une manipulation sans danger (correspond aux quantités 1 l, 2,5 l et 5 l)
  • Des tampons standard sont disponibles sur la gamme de pH comprise entre 2 et 10
  • Les solutions tampons à code couleur sont disponibles sur la gamme de pH 4, pH 7 et pH
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
Numéro MDL 217672
Spécification
Couleur Incolore
pH 10
Forme physique Liquide
Quantité 500 mL
Conditionnement Flacon en plastique PEHD
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
1 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot2525952 Type de certificatCertificat d’analyse Date11/02/2025 Catalog NumberJ/2880/15,J/2880C/90,J/2880/17,J/2880/08,J/2880/21
compliance-icons
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
Mention de danger
  • H360FD-Peut nuire à la fertilité. Peut nuire au foetus.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Solution tampon pH 10.00 (borate), solution standard NIST prête à l’emploi pour la mesure du pH, Fisher Chemical >