Learn More
Solution tampon, pH 9, Reagecon™
Tous les produits Reagecon Produits
Click to view available options
Quantité:
500 mL
Spécification
Spécification
pH | 9 |
Quantité | 500 mL |
Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- BUFFER SOLUTION pH 9.00 ± 0.01 @ 25°C
- Dangers
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
- H360-Peut nuire à la fertilité ou au foetus.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
- P202-Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
- P405-Garder sous clef.
- P501-Éliminer le contenu/récipient dans .
- MIXTURE LIST-Contient: Boric Acid, DisodiumSalt
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Solution tampon, pH 9, Reagecon™ >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu