Learn More
Solution tampon, pH 9,21
Tous les produits Mettler Toledo Produits
Click to view available options
Quantité:
250 ml
6 × 250 ml
Conditionnement:
1500mL
250mL
Spécification
Spécification
| Couleur | Bleu |
| pH | 9.21 |
| Forme physique | Liquide |
| Quantité | 6 × 250 ml |
| Type de solution | Solution tampon pH |
| Odeur | Aucune |
| Conditionnement | 250 ml |