Learn More
Solution tampon, pH 9,21
Tous les produits Mettler Toledo Produits
Click to view available options
Quantité:
250 ml
6 × 250 ml
Conditionnement:
1500mL
250mL
Spécification
Spécification
| Couleur | Bleu |
| pH | 9.21 |
| Forme physique | Liquide |
| Quantité | 250 ml |
| Type de solution | Solution tampon pH |
| Odeur | Aucune |
| Conditionnement | 250 ml |
Sécurité et traitement
Mention d'avertissement
- Dangers
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
- H360FD-Peut nuire à la fertilité. Peut nuire au foetus.
- P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
- P405-Garder sous clef.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.