Learn More
Buffer Solution, pH 9.0 (20°C), Honeywell™ Fluka™
Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantité:
500 mL
Beschreibung
- Leader du secteur depuis plus de 65 ans
- Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
Spezifikation
Spezifikation
Nom chimique ou matériau | Buffer solution |
CAS | 1336-21-6 |
Densité | 1.002g/mL at 25°C |
pH | 9.0 |
Quantité | 500 mL |
Formule moléculaire | H5NO |
Numéro MDL | MFCD00066650 |
Numéro UN | NONH for all modes of transport |
Clé InChI | VHUUQVKOLVNVRT-UHFFFAOYSA-N |
SMILES | N.O |
Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Buffer Solution, pH 9.0 (20°C), Honeywell™ Fluka™ >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur