Learn More
Buffer Solution, pH 9.0 (20°C), Honeywell™ Fluka™ Code produit.: 15685570
Buffer Solution, pH 9.0 (20°C), Honeywell™ Fluka™
Artikelnummer. 15685570 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
500 mL
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantité:
500 mL
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Code produit. 15685570
Marque: Honeywell Fluka 456101500ML
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
pH 9.0 (20°C)
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Nom chimique ou matériau Buffer solution
CAS 1336-21-6
Densité 1.002g/mL at 25°C
pH 9.0
Quantité 500 mL
Formule moléculaire H5NO
Numéro MDL MFCD00066650
Numéro UN NONH for all modes of transport
Clé InChI VHUUQVKOLVNVRT-UHFFFAOYSA-N
SMILES N.O
Nom IUPAC amine hydrate
Poids moléculaire (g/mol) 35.05
CID PubChem 14923
ChEBI CHEBI:18219
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Buffer Solution, pH 9.0 (20°C), Honeywell™ Fluka™ >
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt