Learn More
Solution tampon, pH 8,00
BIOPHARMA
Code produit. 11482014 Tous les produits Reagecon Produits
Click to view available options
Quantité:
500 mL
1 L
pH:
8
Conditionnement:
1L
500mL
Code produit. 11482014
Marque: Reagecon 10805
Certifié par une méthode d’essai certifiée ISO 17025 et traçable par NIST. Solution tampon Reagecon™, pH 8,00 disponible dans les solutions testées à 20 °C ou 25 °C jusqu’à un niveau de précision de ±0,01. Ce tampon d’étalonnage et de contrôle est spécialement formulé pour garantir sa stabilité, même après l’ouverture du flacon.
Afin d’assurer des mesures fiables et reproductibles du pH, cet étalon tampon de pH est directement traçable à l’échelle de pH IUPAC par une chaîne de traçabilité ininterrompue. L’analyse traçable est nécessaire pour assurer la cohérence et l’acceptation universelle des résultats du pH, y compris l’acceptation par les organismes de réglementation.
  • Traçabilité SRM pour NIST
  • Certification ISO 9001:2008
  • Accrédité ISO 17025
Spécification
Point de fusion 0°C
Point d’ébullition 100°C
Couleur Incolore
pH 8
Forme physique Liquide
Quantité 500 mL
Type de solution Tampon pH
Traçabilité au NIST Yes
Informations sur la solubilité Fully miscible in water
compliance-icons
Identifiant produit
  • BUFFER SOLUTION pH 8.00 ± 0.01 @ 20°C
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
Mention de danger
  • H360-Peut nuire à la fertilité ou au foetus.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P202-Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
  • P405-Garder sous clef.
  • P501-Éliminer le contenu/récipient dans .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Boric Acid, DisodiumSalt