Learn More
Solution tampon pH 7, Tampon phosphate, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-215515 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
100 ml
500 ml
1 l
2,5 l
Conditionnement:
100mL
1L
2.50L
500mL
Code produit. 10448273
Marque: Thermo Scientific Acros 258591000
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 7558-79-4 | H2KO4P
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Tampon pH
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Buffer solution pH 7
CAS 7558-79-4, 7732-18-5
Densité 1.0030g/mL
Quantité 100 ml
Formule moléculaire H2KO4P
Numéro MDL MFCD03097944
Conditionnement Flacon en plastique
Gravité spécifique 1.003
Merck Index 14, 7659
Tension de vapeur 14mmHg at 20°C
Informations sur la solubilité Solubilité dans l’eau : soluble.
Poids de la formule 136.09