Learn More
Solution tampon, pH 7,00, jaune, Reagecon™
Tous les produits Reagecon Produits
Click to view available options
Quantité:
500 ml
5 l
Conditionnement:
500mL
5L
Description
Code couleur et conditionnement pour plus de commodité
- Couleur jaune pour une identification facile de la valeur du pH
- Fourni dans un sachet en vrac dans une boîte avec robinet intégré pour une distribution facile ou des flacons à col double dotés d’une chambre d’étalonnage intégrée
Afin d’assurer des mesures fiables et reproductibles du pH, cet étalon tampon de pH est directement traçable à l’échelle de pH IUPAC par une chaîne de traçabilité ininterrompue. L’analyse traçable est nécessaire pour assurer la cohérence et l’acceptation universelle des résultats du pH, y compris l’acceptation par les organismes de réglementation.
- Traçabilité SRM pour NIST
- Certification ISO 9001:2008
- Accrédité ISO 17025
Spécification
Spécification
| Couleur | Jaune |
| pH | 7.00 ±0.01 |
| Forme physique | Liquide |
| Quantité | 5 l |
| Odeur | Characteristic |
| Conditionnement | Cubitainer en sachet dans une boîte avec robinet intégré |
| Traçabilité au NIST | Yes |
| Informations sur la solubilité | Fully miscible in water |