Learn More
Solution tampon pH 5, Tampon acétate, Thermo Scientific Chemicals
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
1 l
Conditionnement:
1L
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Tampon pH
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Buffer solution pH 5 |
| CAS | 64-19-7, 7732-18-5, 1310-58-3 |
| Couleur | Incolore |
| Densité | 1.0000g/mL |
| pH | 4.98 to 5.02 (20°C) |
| Forme physique | Liquide |
| Quantité | 1 l |
| Formule | 0,7 ml d’acide acétique glacial et 0,6 g d’hydroxyde de potassium par litre |
| Numéro MDL | MFCD03097943 |
| Conditionnement | Flacon en plastique |
| Afficher plus |