Learn More
Solution tampon, pH 5,00, Reagecon™
Tous les produits Reagecon Produits
Click to view available options
Quantité:
500 mL
1 L
Spécification
Spécification
pH | 5.00 |
Forme physique | Liquide |
Quantité | 1 L |
Type de solution | Tampon |
Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Solution tampon, pH 5,00, Reagecon™ >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu