Learn More
Solution tampon pH 4, rouge
BIOPHARMA
Code produit. 11494619 Tous les produits Reagecon Produits
Click to view available options
Quantité:
250 mL
500 mL
500 ml
1 L
5 L
Conditionnement:
Flacon en PEHD GL45
Flacon à double col en PEHD
Récipient Bag-in-Box
pH:
4
Solutions tampons de pH colorées dans des récipients à double col. La solution tampon Reagecon™ pH 4, rouge Certifiées ISO 17025 et traçables par NIST.
  • Colorée
  • Récipients à double col avec chambre d’étalonnage intégrée
  • Testée à 20 °C ou à 25 °C
  • Certifié par la méthode d’essai accréditée ISO 17025
  • Traçabilité NIST
  • Présentés en différentes tailles de boîtes
Spécification
Couleur Rouge
pH 4
Quantité 5 L
Conditionnement Récipient Bag-in-Box