Learn More
Solution tampon, pH 4,00, Reagecon™
Tous les produits Reagecon Produits
Click to view available options
Quantité:
500 ml
1 000 mL
pH:
4,00 à 20°C
4,00 à 25°C
Conditionnement:
1L
500mL
Description
Afin d’assurer des mesures fiables et reproductibles du pH, cet étalon tampon de pH est directement traçable à l’échelle de pH IUPAC par une chaîne de traçabilité ininterrompue. L’analyse traçable est nécessaire pour assurer la cohérence et l’acceptation universelle des résultats du pH, y compris l’acceptation par les organismes de réglementation.
- Traçabilité SRM pour NIST
- Certification ISO 9001:2008
- Accrédité ISO 17025
Spécification
Spécification
| Point de fusion | 0°C |
| Point d’ébullition | 100°C |
| Couleur | Incolore |
| pH | 4,00 à 20°C |
| Forme physique | Liquide |
| Quantité | 1 000 mL |
| Type de solution | Tampon pH |
| Odeur | Characteristic |
| Traçabilité au NIST | Yes |
| Informations sur la solubilité | Not Miscible in water |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction