Learn More
Solution tampon pH 2,00 (glycine), solution étalon NIST prête à l’emploi pour la mesure du pH, Fisher Chemical™
Code produit. 10578040 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Click to view available options
Quantité:
500 mL
1 L
2.5 L
Conditionnement:
1L
2.50L
500mL
Code produit. 10578040
Marque: Fisher Chemical J/2800/15
Demander un format en vrac ou personnalisé
Solution tampon pH 2,00 (glycine), solution étalon NIST prête à l’emploi pour la mesure du pH
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
Numéro MDL 217672
Spécification
Couleur Incolore
pH 2
Forme physique Liquide
Quantité 1 L
Conditionnement Flacon en plastique PEHD