Learn More
Solution tampon pH 2,0 (20 °C), Honeywell Fluka™
Acide citrique / acide chlorhydrique / chlorure de sodium, avec fongicide, traçabilité au SRM à partir du NIST et PTB
30.47€ - 361.26€
Spécification
Note relative au nom | With fungicide |
---|---|
CAS | 7732-18-5, 7647-14-5, 77-92-9 |
Numéro MDL | MFCD00146206 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15633180
|
Honeywell-Fluka
31045-100ML |
100 mL |
30.47€
100mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15643180
|
Honeywell-Fluka
31045-1L |
1 L |
69.33€
1L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15653180
|
Honeywell Fluka
31045-6X1L |
6 x 1 L |
361.26€
6 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
- Leader du secteur depuis plus de 65 ans
- Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
Spécification
With fungicide | |
7732-18-5, 7647-14-5, 77-92-9 | |
MFCD00146206 |
Sécurité et traitement
H290
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
Informations supplémentaires
- Buffer solution pH 2.0 (20 °C)
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
Mention de danger
- H290-Peut être corrosif pour les métaux.
Conseils de prudence
- P234-Conserver uniquement dans le récipient d'origine.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: Citric acid, Sodiumchloride, hydrochloric acid