Learn More
Solution tampon, pH 12,00, Reagecon™
BIOPHARMA
Certifié par une méthode d’essai certifiée ISO 17025 et entièrement traçable par NIST. La solution tampon Reagecon™, pH 12,00 est testée à 20 °C ou 25 °C jusqu’à un niveau de précision de ±0,05. Ce tampon d’étalonnage et de contrôle est spécialement formulé pour garantir sa stabilité, même après l’ouverture du flacon.
Marque:  Reagecon 1120
Code produit. 11494529
  • 45.75€ / 1L
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
Afin d’assurer des mesures fiables et reproductibles du pH, cet étalon tampon de pH est directement traçable à l’échelle de pH IUPAC par une chaîne de traçabilité ininterrompue. L’analyse traçable est nécessaire pour assurer la cohérence et l’acceptation universelle des résultats du pH, y compris l’acceptation par les organismes de réglementation.
  • Traçabilité SRM pour NIST
  • Certification ISO 9001:2008
  • Accrédité ISO 17025
Spécification
Spécification
0°C
12.00
1000 mL
Yes
Incolore
Liquide
Caractéristique
Fully miscible in water
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot1224D1 Type de certificatCertificat d’analyse Date16/04/2025 Catalog Number1120
Numéro de lot1224B1 Type de certificatCertificat d’analyse Date11/03/2025 Catalog Number1120
Numéro de lot1224B1 (3) Type de certificatCertificat d’analyse Date15/03/2024 Catalog Number1120
Numéro de lot1224B1 (2) Type de certificatCertificat d’analyse Date15/03/2024 Catalog Number1120
Numéro de lot1224B1 (1) Type de certificatCertificat d’analyse Date15/03/2024 Catalog Number1120
Nom du produit
Solution tampon, pH 12,00, Reagecon™ > Quantité : 1000 ml ; Testée à 20 °C