Learn More
Solution tampon, pH10, Thermo Scientific Chemicals
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
500 ml
1 l
2,5 l
Conditionnement:
1L
2.50L
500mL
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique. Le code d’article / de produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Tampon pH
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Buffer solution pH 10 |
| Couleur | Incolore |
| CAS | 1332-57-6, 144-55-8, 7732-18-5 |
| pH | 9.98 to 10.02 (20°C) |
| Forme physique | Liquide |
| Quantité | 500 ml |
| Conditionnement | Flacon en plastique |
| Informations sur la solubilité | Solubilité dans l’eau : soluble. |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Buffer solution pH 10, Carbonate buffer