Learn More
Solution tampon, pH 10, Mettler Toledo™
Tous les produits Mettler Toledo Produits
Click to view available options
Quantité:
250 ml
6 × 250 ml
Conditionnement:
1 Paquets
6 Paquets
Description
Avantages Greener Choice
- Les avantages environnementaux comprennent:
- Certifications et labels de qualité
- Énergie renouvelable
Spécification
Spécification
Couleur | Incolore |
pH | 10 |
Forme physique | Liquide |
Quantité | 6 × 250 ml |
Type de solution | Solution tampon pH |
Odeur | Aucune |
Conditionnement | 6 Paquets |
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Chimie en folie
Achetez maintenant et économisez jusqu'à 97% sur des produits de qualité supérieure pour vos besoins de laboratoire.Code promotionnel: 25908Expire: 2025-03-31
-
Plusieurs fabricants
Promotion sur les tests de produits laitiers et végétaux
Des produits de test de qualité pour répondre à tous vos besoins.Code promotionnel: 24134Expire: 2025-03-31
-
Plusieurs fabricants
Laboratoire de prestation de services analyses et contrôles
Bénéficiez de réductions importantes sur les produits nécéssaires à vos analysesCode promotionnel: 24138Expire: 2025-04-30
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Solution tampon, pH 10, Mettler Toledo™ >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu