Learn More
Solution tampon, pH 10-11 [NH4Cl/NH4OH], BAKER ANALYZED™, J.T. Baker™
Code produit. 10568922 Tous les produits J.T.Baker Produits
Click to view available options
Quantité:
1 L
Unit Size:
1L
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10568922
Brand: JT Baker 7268.1000
This item is not returnable. View return policy
Réactif de laboratoire général
  • Contient de l’hydroxyde d’ammonium / chlorure d’ammonium
  • Ce tampon est traçable au tampon de référence standard NIST
Specifications
pH 10 to 11
Quantité 1 L
compliance-icons
Signal Word
  • Dangers
Hazard Category
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Hazard Statement
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Precautionary Statement