Learn More
Solution tampon, pH 10,00
BIOPHARMA
Code produit. 11412024 Tous les produits Reagecon Produits
Click to view available options
Quantité:
500 ml
1 000 mL
pH:
10,0 à 20°C
10,0 à 25°C
Conditionnement:
1L
500mL
Code produit. 11412024
Marque: Reagecon 1100
Edge
Certifié par une méthode d’essai certifiée ISO 17025 et entièrement traçable par NIST. La solution tampon Reagecon™, pH 10,00 est testée à 20 °C ou 25 °C jusqu’à un niveau de précision de ±0,01. Ce tampon d’étalonnage et de contrôle est spécialement formulé pour garantir sa stabilité, même après l’ouverture du flacon.
Afin d’assurer des mesures fiables et reproductibles du pH, cet étalon tampon de pH est directement traçable à l’échelle de pH IUPAC par une chaîne de traçabilité ininterrompue. L’analyse traçable est nécessaire pour assurer la cohérence et l’acceptation universelle des résultats du pH, y compris l’acceptation par les organismes de réglementation.
  • Traçabilité SRM pour NIST
  • Certification ISO 9001:2008
  • Accrédité ISO 17025
Spécification
Point de fusion 0°C
Point d’ébullition 100°C
Couleur Incolore
pH 10,0 à 20°C
Forme physique Liquide
Quantité 1 000 mL
Type de solution Tampon pH
Odeur Caractéristique
Traçabilité au NIST Yes
Informations sur la solubilité Fully miscible in water