Spécification
pH | 1.679 |
Forme physique | Liquide |
Quantité | 500 mL |
Type de solution | Tampon |
Formule | Tetraoxalate Potassium |
Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
1087929 | Certificat d’analyse | 26/03/2025 | SOL 007 500 |
1078812 | Certificat d’analyse | 04/03/2025 | SOL 007 500 |
1007956 | Certificat d’analyse | 04/03/2025 | SOL 007 500 |
1048737 | Certificat d’analyse | 03/03/2025 | SOL 007 500 |
1059442 | Certificat d’analyse | 03/03/2025 | SOL 007 500 |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Buffer solution - pH 1.679 @ 25°C Potassium Tetraoxalate 0.05M (SOL 007)
- Attention
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
- P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
- P362+P364-Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Solution tampon pH : 1,679, Fisher Chemical™ >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu