Learn More
Paquets de tampons techniques pH 9,21, Mettler Toledo™
Tous les produits Mettler Toledo Produits
Click to view available options
Quantité:
30 x 20 ml
Description
- Les sachets assurent une solution neuve pour chaque étalonnage
- Simplicité d’utilisation
Avantages Greener Choice
- Les avantages environnementaux comprennent:
- Certifications et labels de qualité
- Énergie renouvelable
Spécification
Spécification
pH | 9.21 |
Quantité | 30 x 20 ml |
Conditionnement | 30/boîte |
Traçabilité au NIST | Oui |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Buffer solution pH 9.21
- Dangers
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
- H360FD-Peut nuire à la fertilité. Peut nuire au foetus.
- P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
- P405-Garder sous clef.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
- MIXTURE LIST-Contient: disodium tetraboratedecahydrate
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Chimie en folie
Achetez maintenant et économisez jusqu'à 97% sur des produits de qualité supérieure pour vos besoins de laboratoire.Code promotionnel: 25908Expire: 2025-03-31
-
Plusieurs fabricants
Promotion sur les tests de produits laitiers et végétaux
Des produits de test de qualité pour répondre à tous vos besoins.Code promotionnel: 24134Expire: 2025-03-31
-
Plusieurs fabricants
Laboratoire de prestation de services analyses et contrôles
Bénéficiez de réductions importantes sur les produits nécéssaires à vos analysesCode promotionnel: 24138Expire: 2025-04-30
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Paquets de tampons techniques pH 9,21, Mettler Toledo™ >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu