Learn More
Paquet solution tampon pH 4,01, 7,00, 9,21, Mettler Toledo™
Tous les produits Mettler Toledo Produits
Click to view available options
Quantité:
3 x 10 Sachets (20 mL)
Description
Avantages Greener Choice
- Les avantages environnementaux comprennent:
- Certifications et labels de qualité
- Énergie renouvelable
Spécification
Spécification
pH | 4,01, 7,00, 9,21 |
Quantité | 3 x 10 Sachets (20 mL) |
Conditionnement | Sachets à usage unique |
Traçabilité au NIST | Oui |
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Laboratoire de prestation de services analyses et contrôles
Bénéficiez de réductions importantes sur les produits nécéssaires à vos analysesCode promotionnel: 24138Expire: 2025-04-30
-
Plusieurs fabricants
Élevez vos tests de boissons avec des solutions de précision
Élevez vos tests de boissons avec des solutions de précisionCode promotionnel: 24135Expire: 2025-07-13
Nouvelle offre Economisez jusqu'à 85%
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Paquet solution tampon pH 4,01, 7,00, 9,21, Mettler Toledo™ >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu