Learn More
Solution tampon Duracal pH 9,21 (25°C), certifiée traçable aux matériaux de référence NIST/PTB, certifiée DKD, Honeywell™
250 mL, certified buffer solution traceable to NIST/PTB reference materials, DKD certified
40.34€ - 89.33€
Spécification
Nom chimique ou matériau | Buffer Solution Duracal Ph 9.21 (25°C) |
---|---|
Note relative au nom | Certified buffer solution traceable to NIST/PTB reference materials, DKD certified |
Couleur | Bleu |
Numéro UN | NONH for all modes of transport |
Description
- Leader du secteur depuis plus de 65 ans
- Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
Spécification
Buffer Solution Duracal Ph 9.21 (25°C) | |
Certified buffer solution traceable to NIST/PTB reference materials, DKD certified | |
Bleu | |
NONH for all modes of transport |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Solution tampon Duracal pH 9,21 (25°C), certifiée traçable aux matériaux de référence NIST/PTB, certifiée DKD, Honeywell™