Learn More
Solution tampon pH 9,180 (25 °C), Avec fongicide, conforme à la norme DIN 19266, Honeywell Fluka™
Code produit. 15614020 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Click to view available options
Quantité:
1 L
Conditionnement:
1L
Code produit. 15614020
Marque: Honeywell-Fluka 335951L
Demander un format en vrac ou personnalisé
Avec fongicide, conforme à la norme DIN 19266
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Buffer solution
CAS 1336-21-6
pH 9.180
Quantité 1 L
Formule moléculaire H5NO
Numéro MDL MFCD00066650
Numéro UN NONH for all modes of transport
Clé InChI VHUUQVKOLVNVRT-UHFFFAOYSA-N
SMILES N.O
Nom IUPAC ammonium hydroxide
Poids moléculaire (g/mol) 35.05
CID PubChem 14923
ChEBI CHEBI:18219