Learn More
Solution tampon, 12,0, solution de phosphate d’hydrogène disodique / hydroxyde de sodium, Honeywell Fluka™
Code produit. 15694050
Click to view available options
Quantité:
100 mL
1 L
6 x 100 mL
6 x 1 L
Solution de phosphate d’hydrogène disodique / hydroxyde de sodium
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1336-21-6
Formule moléculaire H5NO
Poids moléculaire (g/mol) 35.05
Numéro MDL MFCD00066650
Clé InChI VHUUQVKOLVNVRT-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 14923
ChEBI CHEBI:18219
Nom IUPAC ammonium hydroxide
SMILES N.O
Spécification
Nom chimique ou matériau Buffer solution
Densité 1.00g/mL at 20°C
pH 12.0
Quantité 100 mL
Numéro UN NONH for all modes of transport