Learn More
Solution tampon, 11,0, solution d’acide borique / hydroxyde de sodium / chlorure de potassium, Honeywell Fluka™
Code produit. 15654050 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
1 L
6 x 100 mL
6 x 500 mL
6 x 1 L
Conditionnement:
100mL
1L
500mL
6 pièces
Code produit. 15654050
Marque: Honeywell-Fluka 33650500ML
Demander un format en vrac ou personnalisé
Solution d’acide borique / hydroxyde de sodium / chlorure de potassium
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1336-21-6
Formule moléculaire H5NO
Poids moléculaire (g/mol) 35.05
Numéro MDL MFCD00066650
Clé InChI VHUUQVKOLVNVRT-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 14923
ChEBI CHEBI:18219
Nom IUPAC azanium ; hydroxyde
SMILES N.O
Spécification
Nom chimique ou matériau Buffer solution
pH 11.0
Quantité 500 mL
Numéro UN NONH for all modes of transport