Learn More
Solution tampon dans flacon de dosage, pH 7,00, Testo™
Code produit. 10142532
Click to view available options
Quantité:
250 mL
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10142532
Marque: Testo 0554 2063
Utilisez cette solution tampon avec les pH-mètres / thermomètres Testo™ 205 et 206.
  • Solution tampon pH 7,00 dans flacons de dosage
  • 250 ml
Spécification
pH 7
Quantité 250 mL