Learn More
Solution concentrée de tampon pH 8,00 (borate), étalon NIST pour mesurer le pH, Fisher Chemical Code produit.: 10294480
Solution concentrée de tampon pH 8,00 (borate), étalon NIST pour mesurer le pH, Fisher Chemical
Code produit. 10294480
6 Ea.
Click to view available options
Quantité:
1 Ampule
6 Ea.
Code produit. 10294480
Marque: Fisher Chemical J/2860C/90
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Identifiants chimiques
Numéro MDL 163147
Spécification
Couleur Incolore
Forme physique Liquide
Quantité 6 Ea.
Conditionnement Ampoule
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
1 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot2529548 Type de certificatCertificat d’analyse Date07/03/2025 Catalog NumberJ/2860C/90
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Solution concentrée de tampon pH 8,00 (borate), étalon NIST pour mesurer le pH, Fisher Chemical >