Learn More
Solution concentrée de tampon pH 7,00 (phosphate), étalon NIST pour la mesure du pH, Fisher Chemical
Tous les produits Fisher Chemical Produits
Click to view available options
Quantité:
6 Ea.
Conditionnement:
6 pièces
Spécification
Spécification
| Couleur | Incolore |
| Forme physique | Liquide |
| Quantité | 6 Ea. |
| Numéro MDL | 217672 |
| Conditionnement | Ampoule |