Learn More
Solution concentrée de tampon pH10 (borate), Fisher Chemical
Click to view available options
Quantité:
6 Ampules
Spécification
Spécification
Couleur | Incolore |
pH | 10 |
Forme physique | Liquide |
Quantité | 6 Ampules |
Numéro MDL | 217672 |
Conditionnement | Ampoule |
Documents
Scientific Resources
Brochures
Fisherbrand Focus on pH and electrochemistry
Taille: 9.1 MB
Fisherbrand Focus on pH and electrochemistry
Taille: 3.5 MB
Fisherbrand Focus on pH and electrochemistry
Taille: 2.5 MB
Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
1 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
2525952 | Certificat d’analyse | 11/02/2025 | J/2880/15,J/2880C/90,J/2880/17,J/2880/08,J/2880/21 |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Solution tampon concentré
- Dangers
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
- H360FD-Peut nuire à la fertilité. Peut nuire au foetus.
- P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
- MIXTURE LIST-Contient: Sodium hydroxide, Boric acid (H3BO3)
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Solution concentrée de tampon pH10 (borate), Fisher Chemical >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu