Learn More
Solution concentrée de tampon BS pH 6,87 (phosphate), étalon pour la mesure du pH, Fisher Chemical Code produit.: 11482694
Solution concentrée de tampon BS pH 6,87 (phosphate), étalon pour la mesure du pH, Fisher Chemical
Code produit. 11482694
100 mL
Click to view available options
Quantité:
100 mL
Code produit. 11482694
Marque: Fisher Chemical J/2845C/90
Demander un format en vrac ou personnalisé
Spécification
Forme physique Liquide
Quantité 100 mL
Numéro MDL 282720
Conditionnement Ampoule
Identifiant produit
  • Buffer solution pH 6.87 BS formulated
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Solution concentrée de tampon BS pH 6,87 (phosphate), étalon pour la mesure du pH, Fisher Chemical >