Learn More
Solution concentrée de tampon BS pH 4,00 (phtalate), étalon pour la mesure du pH, Fisher Chemical
Marque: Fisher Chemical J/2821C/05
14.53 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24138" pour bénéficier de cette offre.
Description
Spécification
Incolore | |
Liquide | |
282720 |
4 | |
100 mL | |
Ampoule |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Sécurité et traitement
- Buffer solution pH 4.00 BS formulated
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Laboratoire de prestation de services analyses et contrôles
Bénéficiez de réductions importantes sur les produits nécéssaires à vos analysesCode promotionnel: 24138Expire: 2025-04-30
Jours
28Heures
12Minutes
23Secondes
29