Learn More
Concentrat de tampon pH 7,00, pour solution tampon de500 ml, phosphate dihydrogène de potassium / phosphate disodique d’hydrogène, Fluka Honeywell™
Pour solution tampon de 500 ml, phosphate monopotassique / phosphate monosodique
Marque: Honeywell Fluka 38746-6X1EA
Description
- Leader du secteur depuis plus de 65 ans
- Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
Spécification
Buffer concentrate pH 7.00 | |
≥90.0000%, ≥1.0000% | |
7558-79-4, 7778-77-0 | |
6 x 1 Ea. | |
Ampoule |
For 500 ml buffer solution, potassium dihydrogen phosphate / disodium hydrogen phosphate | |
≤100.0000%, ≤10.0000% | |
7 | |
Buffer | |
NONH for all modes of transport |