Learn More
Solution tampon concentrée à code couleur pH 7,00 (phosphate) jaune, étalon NIST pour la mesure du pH, Fisher Chemical Code produit.: 10498020
Solution tampon concentrée à code couleur pH 7,00 (phosphate) jaune, étalon NIST pour la mesure du pH, Fisher Chemical
Code produit. 10498020
6 Ea.
Click to view available options
Quantité:
1 Ampule
6 Ea.
Code produit. 10498020
Marque: Fisher Chemical J/2855C/90
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Identifiants chimiques
Numéro MDL 81857
Spécification
Couleur Jaune
Forme physique Liquide
Quantité 6 Ea.
Conditionnement Ampoule
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
1 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot2528161 Type de certificatCertificat d’analyse Date03/03/2025 Catalog NumberJ/2855/15,J/2855C/90
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Solution tampon concentrée à code couleur pH 7,00 (phosphate) jaune, étalon NIST pour la mesure du pH, Fisher Chemical >
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato