Learn More
Solution concentrée à code couleur de tampon pH4,00 (phtalate) Rouge, Étalon NIST pour la mesure du pH, Fisher Chemical
Marque: Fisher Chemical J/2825C/05
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Spécification
Rouge | |
1 Ampule | |
Ampoule |
Liquide | |
217672 |