Learn More
Solution concentrée à code couleur de tampon pH4,00 (phtalate) Rouge, Étalon NIST pour la mesure du pH, Fisher Chemical
Tous les produits Fisher Chemical Produits
Click to view available options
Quantité:
1 ampoule
6 de chaque
Conditionnement:
1 ampoule
6 pièces
Spécification
Spécification
| Couleur | Rouge |
| Forme physique | Liquide |
| Quantité | 6 de chaque |
| Numéro MDL | 217672 |
| Conditionnement | Ampoule |