Learn More
Capsules de tampon pH 10, Reagecon™
Click to view available options
Quantité:
50 capsules
Description
Gélule tampon pH
• 1 gélule = 100mL de solution
• Dissolution rapide
• Dissoudre une gélule dans 100mL d'eau distillée
• Certificat d'analyse sur www.fr.fishersci.com
• Gélule tampon pH
• 50 gélules
• 1 gélule = 100mL de solution
• Dissolution rapide
• Dissoudre une gélule dans 100mL d'eau distillée
• Certificat d'analyse sur www.fr.fishersci.com
• Gélule tampon pH
• 50 gélules
Spécification
Spécification
Couleur | Bleu |
pH | 10 |
Quantité | 50 capsules |