Learn More
Brand™ Chambres de comptage Bürker-Türk
Combinaison des systèmes Bürker et Thoma. Les chambres de comptage BRAND™ Bürker Türk présentent 9 grands carrés de 1 mm2 chacun avec un double quadrillage. Les grands carrés sont divisés en 16 carrés de groupe avec des côtés de 0,2 mm. Dans le grand carré central, chaque carré de groupe est subdivisé en 16 mini carrés avec des côtés de 0,05 mm (= 0,0025 mm2).
Marque: Brand™ 719520
Code nomenclature Nacres: NB.51
Informations supplémentaires : Poids : 0.04050kg
Description
- Combinaison des systèmes Bürker et Thoma
- Double quadrillage, avec ou sans pinces à ressort.
- Le quadrillage montre 9 grands carrés de 1 mm2 chacun. Les grands carrés sont divisés en 16 carrés de groupe avec des côtés de 0,2 mm. Dans le grand carré central, chaque carré de groupe est subdivisé en 16 mini carrés avec des côtés de 0,05 mm (= 0,0025 mm2).
- Marquage CE conformément à la directive IVD 98/79 CE.
Spécification
Dispositif de comptage | |
1Chaque | |
Directive IVD 98/79 CE |
Double règle, avec clips à ressort | |
0,1mm |