Learn More
Thermo Scientific™ Godets pour rotor à godets oscillants pour microplaque Thermo Scientific™ M10
Accessoires pour rotor à godets oscillants pour microplaque Thermo Scientific™ M10.
Marque: Thermo Scientific™ 75005723
848.88 EUR valable jusqu'au 2025-07-13
Utilisez le code promo "24135" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Accessoires pour rotor à godets oscillants pour microplaque Thermo Scientific™ M10.
Max Tube Dimensions: Height <33 mm
Spécification
Rotor à godets oscillants pour microplaques Thermo Scientific™ M10. | |
4 Standard or 2 Midi-Deepwell plates | |
Unsealed Bucket | |
Godets non scellés (kit de 2) |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Thermo Scientific™ Godets pour rotor à godets oscillants pour microplaque Thermo Scientific™ M10 > Godets non scellés (kit de 2)
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu