Learn More
Sigma Laborzentrifugen™ Nacelles
Améliorez la flexibilité de votre centrifugeuse grâce à ces godets. Les godets Sigma™ sont idéals pour une utilisation dans les laboratoires de recherche.
Marque: Sigma Laborzentrifugen™ 13350
Code nomenclature Nacres: NB.82
Informations supplémentaires : Poids : 0.10000kg
Description
- Pour une utilisation avec les centrifugeuses Sigma
- Disponibles dans plusieurs formes et dimensions
Spécification
Rotor libre 11150 et portoirs ronds de diamètre 85 mm 17350, 17356, 17360, 17385 et 17390 | |
500 mL | |
Rond | |
2/boîte |