Learn More
Sigma Laborzentrifugen™ Nacelles
Améliorez la flexibilité de votre centrifugeuse grâce à ces godets. Les godets Sigma™ sont idéals pour une utilisation dans les laboratoires de recherche.
Marque:  Sigma Laborzentrifugen™ 13034
Code produit. 10008712
  • 429.00€ / 2 pièces
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
  • Pour une utilisation avec les centrifugeuses Sigma
  • Disponibles dans plusieurs formes et dimensions
Spécification
Spécification
Rotors libres 11030 et 11036 et portoirs 14029 à 14035
Rond
2/boîte
50 mL
Bouchon à vis en polycarbonate